Tlačiť
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(4-Chlorophenyl)dimethylamine
OR17922-1G OR17922-5G OR17922-10G
APOSOR17922-1GEA 39.79 EUR
APOSOR17922-1G APOSOR17922-5G APOSOR17922-10G
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
4-Chloro-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Teplota varu: 114…115 °C (12 mm Hg)
Teplota tavenia: 32…37 °C
Hustota: 1,049 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780200
Číslo CAS: 698-69-1
OSN: 2811
ADR: 6.1,III