Tlačiť
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Pteroic acid, 4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoic acid, Folic Acid Impurity D
OR17919-1G OR17919-5G OR17919-250MG
APOSOR17919-1GEA 78.11 EUR
APOSOR17919-1G APOSOR17919-5G APOSOR17919-250MG
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid 95%
4-{[(2-Amino-4-hydroxypteridin-6-yl)methyl]amino}benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₂N₆O₃
Mw: 312.283 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075823
Číslo CAS: 119-24-4