Tlačiť
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-chlorophenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-chlorophenyl)acetic acid
OR17683-1G OR17683-5G OR17683-25G
APOSOR17683-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17683-1G APOSOR17683-5G APOSOR17683-25G
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid 95%
3-Bromo-4-chlorobenzeneacetic acid
Vzorec: C₈H₆BrClO₂
Teplota tavenia: 95…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390582
Číslo CAS: 90004-80-1