Tlačiť
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)-4-nitrobenzene
OR17674-1G OR17674-5G OR17674-250MG OR17674-25G
APOSOR17674-1GEA 397.36 EUR
APOSOR17674-1G APOSOR17674-5G APOSOR17674-250MG APOSOR17674-25G
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
2-Bromo-5-nitrophenyl methyl sulphone
Vzorec: C₇H₆BrNO₄S
Mw: 280.096 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11052985
Číslo CAS: 1048916-38-6