Tlačiť
7-(Aminomethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (Quinolin-7-yl)methylamine
OR17563-100MG OR17563-1G OR17563-250MG
APOSOR17563-100MGEA 786.7 EUR
APOSOR17563-100MG APOSOR17563-1G APOSOR17563-250MG
7-(Aminomethyl)quinoline
7-(Aminomethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Mw: 158.2 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12031213
Číslo CAS: 773092-54-9