Tlačiť
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)ethylamine
OR17548-1G OR17548-250MG
APOSOR17548-1GEA 833.13 EUR
APOSOR17548-1G APOSOR17548-250MG
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-(Aminoethyl)-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₁₀BrN₃
Mw: 204.068 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08449281
Číslo CAS: 1017788-72-5