Tlačiť
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR17508-1G OR17508-25G OR17508-5G
APOSOR17508-1GEA 103.09 EUR
APOSOR17508-1G APOSOR17508-25G APOSOR17508-5G
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride 97%
3-Bromopyridine N-oxide hydrochloride
Vzorec: C₅H₄BrNO·ClH
Teplota tavenia: 180…181 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01940270
Číslo CAS: 63785-86-4