Tlačiť
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-carboxyphenol, 6-Bromosalicylic acid
OR17501-1G OR17501-250MG
APOSOR17501-1GEA 331.26 EUR
APOSOR17501-1G APOSOR17501-250MG
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid 98%
2-Bromo-6-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₅BrO₃
Mw: 217.017 g/mol
Teplota tavenia: 164…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13193059
Číslo CAS: 38876-70-9