Tlačiť
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Dichloropyridazin-4-amine
OR17303-100MG OR17303-250MG OR17303-1G
APOSOR17303-100MGEA 59.68 EUR
APOSOR17303-100MG APOSOR17303-250MG APOSOR17303-1G
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
4-Amino-3,5-dichloropyridazine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
Mw: 163.993 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01647251
Číslo CAS: 53180-76-0