Tlačiť
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-2-hydroxy-3-iodotoluene, 4-Chloro-6-iodo-o-cresol
OR17198-1G OR17198-5G
APOSOR17198-1GEA 473.73 EUR
APOSOR17198-1G APOSOR17198-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol 98%
4-Chloro-2-iodo-6-methylphenol
Vzorec: C₇H₆ClIO
Teplota tavenia: 59…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606080
Číslo CAS: 1257535-34-4