Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1H-Benzimidazol-4-yl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)benzimidazole
OR17072-250MG OR17072-1G
APOSOR17072-250MGEA 191.07 EUR
APOSOR17072-250MG APOSOR17072-1G
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
4-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.162 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD15144561
Číslo CAS: 65658-13-1