Tlačiť
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formyl-1H-benzimidazole, 1H-Benzo[d]imidazole-4-carbaldehyde
OR17070-1G OR17070-250MG
APOSOR17070-1GEA 298.02 EUR
APOSOR17070-1G APOSOR17070-250MG
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
1H-Benzimidazole-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Mw: 146.146 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD10698555
Číslo CAS: 144876-36-8