Tlačiť
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Hydroxy-1-(pyridin-4-yl)piperidine, 4-(4-Hydroxypiperidin-1-yl)pyridine
OR16968-5G OR16968-25G
APOSOR16968-5GEA 111.36 EUR
APOSOR16968-5G APOSOR16968-25G
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
1-(Pyridin-4-yl)piperidin-4-ol
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Mw: 178.231 g/mol
Teplota tavenia: 160…162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08437501
Číslo CAS: 130658-65-0