Tlačiť
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,5-Bis(ethoxycarbonyl)thiophene-3,4-diol
OR16953-5G OR16953-25G
APOSOR16953-5GEA 82.92 EUR
APOSOR16953-5G APOSOR16953-25G
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₆S
Mw: 260.264 g/mol
Teplota tavenia: 132…135 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094035
Číslo CAS: 1822-66-8