Tlačiť
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde, 2-Bromo-3-formylthiophene, 2-Bromo-3-thenaldehyde
OR16845-1G OR16845-5G OR16845-250MG
APOSOR16845-1GEA 33.17 EUR
APOSOR16845-1G APOSOR16845-5G APOSOR16845-250MG
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde 97%
2-Bromothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃BrOS
Teplota varu: 60 °C (0,3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09025880
Číslo CAS: 1860-99-7