Tlačiť
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (Trichloromethyl)ethylene, (Trichloromethyl)ethene, HCC 1240ZF
OR16695-25G OR16695-5G
APOSOR16695-25GEA 451.26 EUR
APOSOR16695-25G APOSOR16695-5G
3,3,3-Trichloroprop-1-ene 95%
3,3,3-Trichloroprop-1-ene
Vzorec: C₃H₃Cl₃
Teplota varu: 114,5 °C
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD01749212
Číslo CAS: 2233-00-3
OSN: 1993
ADR: 3,III