Tlačiť
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-m-tolualdehyde, 3-Formyl-2-nitrotoluene
OR16689-1G OR16689-250MG OR16689-5G
APOSOR16689-1GEA 225.83 EUR
APOSOR16689-1G APOSOR16689-250MG APOSOR16689-5G
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methyl-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₈H₇NO₃
Teplota tavenia: 59…61 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08703364
Číslo CAS: 5858-27-5