Tlačiť
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-2-nitro-m-xylene, 1-(Bromomethyl)-3-methyl-2-nitrobenzene
OR16688-1G OR16688-5G
APOSOR16688-1GEA 48.47 EUR
APOSOR16688-1G APOSOR16688-5G
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide 97%
3-Methyl-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Mw: 230.059 g/mol
Teplota tavenia: 52 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08276004
Číslo CAS: 55324-02-2
OSN: 3261
ADR: 8 III