Tlačiť
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Iodo-1H-benzo[d]imidazole
OR16685-1G OR16685-250MG OR16685-5G
APOSOR16685-1GEA 91.33 EUR
APOSOR16685-1G APOSOR16685-250MG APOSOR16685-5G
5-Iodo-1H-benzimidazole 97%
5-Iodo-1H-benzimidazole
Vzorec: C₇H₅IN₂
Mw: 244.032 g/mol
Teplota tavenia: 144…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06659631
Číslo CAS: 78597-27-0