Tlačiť
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-methylbenzene, α,3-Dibromo-o-xylene
OR16663-1G OR16663-250MG
APOSOR16663-1GEA 262.37 EUR
APOSOR16663-1G APOSOR16663-250MG
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈Br₂
Mw: 263.957 g/mol
Teplota tavenia: 31…32 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847532
Číslo CAS: 112299-62-4
OSN: 3261
ADR: 8 II