Tlačiť
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-2-methyl-benzenemethanol, (3-Bromo-o-tolyl)methanol, (3-Bromo-2-methylphenyl)methanol
OR16662-1G OR16662-5G OR16662-25G
APOSOR16662-1GEA 24.95 EUR
APOSOR16662-1G APOSOR16662-5G APOSOR16662-25G
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol 97%
3-Bromo-2-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota tavenia: 101…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847531
Číslo CAS: 83647-43-2