Tlačiť
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dichlorobenzoic acid sodium salt
OR16639-100G OR16639-25G OR16639-500G
APOSOR16639-100GEA 149.81 EUR
APOSOR16639-100G APOSOR16639-25G APOSOR16639-500G
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Sodium 2,4-dichlorobenzoate
Vzorec: C₇H₃Cl₂O₂·Na
Mw: 212.993 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD16606076
Číslo CAS: 38402-11-8