Tlačiť
4-Methoxybenzyl bromide, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-4-methoxybenzene, 4-(Bromomethyl)anisole, 4-(Bromomethyl)phenyl methyl ether
OR16607-1G OR16607-5G OR16607-25G
APOSOR16607-1GEA 61.77 EUR
APOSOR16607-1G APOSOR16607-5G APOSOR16607-25G
4-Methoxybenzyl bromide, Technical Grade
4-Methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₉BrO
Mw: 201.06 g/mol
Teplota varu: 91 °C (1 mm Hg)
Hustota: 1.395 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00800380
Číslo CAS: 2746-25-0
OSN: 3265
ADR: 8 II