Tlačiť
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Bis(methoxycarbonyl)aniline, Dimethyl 4-aminobenzene-1,3-dicarboxylate
OR16406-1G OR16406-250MG OR16406-5G
APOSOR16406-1GEA 107.75 EUR
APOSOR16406-1G APOSOR16406-250MG APOSOR16406-5G
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Dimethyl 4-aminoisophthalate
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₄
Mw: 209.199 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12674801
Číslo CAS: 63746-12-3