Tlačiť
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR16021-1G OR16021-5G
APOSOR16021-1GEA 183.06 EUR
APOSOR16021-1G APOSOR16021-5G
1-Benzyl-2-methylpiperazine 98%
1-Benzyl-2-methylpiperazine
Vzorec: C₁₂H₁₈N₂
Mw: 190.285 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07367737
Číslo CAS: 29906-54-5