Tlačiť
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-(1-Methylpiperidin-3-yl)methanol, [(S)-1-Methylpiperidin-3-yl]methanol
OR15996-1G OR15996-250MG OR15996-5G
APOSOR15996-1GEA 222.71 EUR
APOSOR15996-1G APOSOR15996-250MG APOSOR15996-5G
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
(S)-1-Methyl-3-(hydroxymethyl)piperidine
Vzorec: C₇H₁₅NO
Mw: 129.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11035736
Číslo CAS: 205194-35-0