Tlačiť
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15956-1G OR15956-250MG
APOSOR15956-1GEA 0 EUR
APOSOR15956-1G APOSOR15956-250MG
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-(Pyridin-4-yl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇N₃O₂
Teplota tavenia: 403,5…404.5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09863218
Číslo CAS: 259807-47-1