Tlačiť
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(6-Carboxypyridin-3-yl)pyrrolidine, 2-Carboxy-5-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR15955-1G OR15955-250MG
APOSOR15955-1GEA 494.99 EUR
APOSOR15955-1G APOSOR15955-250MG
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
5-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
Mw: 192.214 g/mol
Teplota tavenia: 193.5…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879903
Číslo CAS: 950603-19-7
OSN: 2811
ADR: 6.1 III