Tlačiť
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(Bromomethyl)-3-methyl-1,2-oxazole
OR15946-250MG OR15946-1G
APOSOR15946-250MGEA 136.59 EUR
APOSOR15946-250MG APOSOR15946-1G
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole 95%
5-(Bromomethyl)-3-methylisoxazole
Vzorec: C₅H₆BrNO
Mw: 176.011 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09879901
Číslo CAS: 36958-61-9
OSN: 3265
ADR: 8 III