Tlačiť
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 7-(Chlorosulphonyl)-1-methyl-1H-indole
OR15945-250MG OR15945-1G
APOSOR15945-250MGEA 288.01 EUR
APOSOR15945-250MG APOSOR15945-1G
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride 97%
1-Methyl-1H-indole-7-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClNO₂S
Mw: 229.683 g/mol
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09879958
Číslo CAS: 941716-95-6
OSN: 3261
ADR: 8 III