Tlačiť
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: trans-4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl trans-4-bromo-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR15690-1G OR15690-5G
APOSOR15690-1GEA 262.37 EUR
APOSOR15690-1G APOSOR15690-5G
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
trans-4-Bromo-3-hydroxypiperidine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₀H₁₈BrNO₃
Mw: 280.159 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972247
Číslo CAS: 936250-36-1