Tlačiť
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR15569-1G OR15569-250MG OR15569-5G
APOSOR15569-1GEA 142 EUR
APOSOR15569-1G APOSOR15569-250MG APOSOR15569-5G
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1H-imidazole hydrochloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂·ClH
Mw: 153.01 g/mol
Teplota tavenia: 139…145 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01721661
Číslo CAS: 38585-61-4