Tlačiť
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Formyl-1-[(thien-2-yl)methyl]piperidine, 2-[(4-Formylpiperidin-1-yl)methyl]thiophene
OR14936-250MG OR14936-1G
APOSOR14936-250MGEA 124.75 EUR
APOSOR14936-250MG APOSOR14936-1G
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde 97%
1-[(Thien-2-yl)methyl]piperidine-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₅NOS
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09879953
Číslo CAS: 926921-80-4
OSN: 2735
ADR: 8,III