Tlačiť
3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Isocyanato-3-methylfuran
OR14918-100MG OR14918-1G OR14918-500MG
APOSOR14918-100MGEA 415.16 EUR
APOSOR14918-100MG APOSOR14918-1G APOSOR14918-500MG
3-Methylfur-2-yl isocyanate 90%
3-Methylfur-2-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Vzorec: C₆H₅NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09879906
Číslo CAS: 921938-67-2
OSN: 2206
ADR: 6.1,III