Tlačiť
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-[4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)phenyl]-N-methylmethylamine, 3,5-Dimethyl-1-{4-[(methylamino)methyl]phenyl}-1H-pyrazole
OR14913-1G OR14913-250MG
APOSOR14913-1GEA 355.8 EUR
APOSOR14913-1G APOSOR14913-250MG
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine 95%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-N-methylbenzylamine
Vzorec: C₁₃H₁₇N₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08572134
Číslo CAS: 937796-07-1
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III