Tlačiť
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine-3-carboxaldehyde, 5-Formyl-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine
OR14887-1G OR14887-250MG OR14887-50MG
APOSOR14887-1GEA 192.54 EUR
APOSOR14887-1G APOSOR14887-250MG APOSOR14887-50MG
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde 97%
6-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]nicotinaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
Teplota tavenia: 66,5…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09817493
Číslo CAS: 910036-95-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III