Tlačiť
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14864-1G OR14864-250MG
APOSOR14864-1GEA 407.14 EUR
APOSOR14864-1G APOSOR14864-250MG
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline 90%
1-Methyl-5-[(methylamino)methyl]indoline
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09817499
Číslo CAS: 906352-81-6
OSN: 2922
ADR: 8+6.1,III