Tlačiť
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: MEthyl 4-[(z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
OR1463-1G OR1463-100MG
APOSOR1463-1GEA 34.9 EUR
APOSOR1463-1G APOSOR1463-100MG
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate 95%
Methyl 4-[(Z)-amino(hydroxyimino)methyl]benzoate
Vzorec: C₉H₁₀N₂O₃
Teplota tavenia: 172…174 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797503
Číslo CAS: 184778-33-4