Tlačiť
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-4-Benzylthiazolidine-2-thione, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-thioxo-1,3-thiazolidine, (4S)-4-Benzyl-2-thioxo-1,3-thiazolidine
OR14521-1G OR14521-10G OR14521-5G
APOSOR14521-1GEA 64.98 EUR
APOSOR14521-1G APOSOR14521-10G APOSOR14521-5G
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione 97%
(4S)-4-Benzyl-1,3-thiazolidine-2-thione
Vzorec: C₁₀H₁₁NS₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06658216
Číslo CAS: 171877-39-7