Tlačiť
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dinitro-6-(methoxycarbonyl)phenol, Methyl 3,5-dinitrosalicylate
OR14438-1G OR14438-5G
APOSOR14438-1GEA 46.47 EUR
APOSOR14438-1G APOSOR14438-5G
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Methyl 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoate
Vzorec: C₈H₆N₂O₇
Mw: 242.142 g/mol
Teplota tavenia: 125…127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017561
Číslo CAS: 22633-33-6