Tlačiť
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Cyano-1-methyl-1H-imidazole
OR14347-250MG OR14347-1G OR14347-5G
APOSOR14347-250MGEA 111.51 EUR
APOSOR14347-250MG APOSOR14347-1G APOSOR14347-5G
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-imidazole-4-carbonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06411537
Číslo CAS: 66121-69-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,III