Tlačiť
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (1-Methyl-1H-imidazol-5-yl)methylamine, 1-Methyl-5-aminomethylimidazole
OR14306-1G OR14306-250MG
APOSOR14306-1GEA 451.26 EUR
APOSOR14306-1G APOSOR14306-250MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole 97%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₉N₃
Teplota varu: 100…104 °C (0,3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200858
Číslo CAS: 486414-86-2
OSN: 2735
ADR: 8,III