Tlačiť
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Borono-5-methylbenzo[b]thiophene
OR14304-250MG OR14304-100MG
APOSOR14304-250MGEA 75.01 EUR
APOSOR14304-250MG APOSOR14304-100MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid 97%
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Vzorec: C₉H₉BO₂S
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200866
Číslo CAS: 136099-65-5