Tlačiť
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl alpha-cyano-4-methoxycinnamate, Ethyl (2E)-2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
OR14118-10G OR14118-1G OR14118-5G
APOSOR14118-10GEA 1019.83 EUR
APOSOR14118-10G APOSOR14118-1G APOSOR14118-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-methoxyphenyl)acrylate
Vzorec: C₁₃H₁₃NO₃
Mw: 231.247 g/mol
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026849
Číslo CAS: 2017-87-0