Tlačiť
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR14014-1G OR14014-250MG
APOSOR14014-1GEA 430.6 EUR
APOSOR14014-1G APOSOR14014-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO₂S₂
Mw: 246.734 g/mol
Teplota tavenia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06200880
Číslo CAS: 90273-30-6
OSN: 2923
ADR: 8+6.1 III