Tlačiť
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Carboxy-2-hydroxybenzonitrile, 4-Carboxy-2-cyanophenol
OR13998-1G OR13998-250MG OR13998-5G
APOSOR13998-1GEA 176.25 EUR
APOSOR13998-1G APOSOR13998-250MG APOSOR13998-5G
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid 95+%
3-Cyano-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₅NO₃
Mw: 163.13 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09998350
Číslo CAS: 70829-28-6