Tlačiť
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR13695-1G OR13695-5G
APOSOR13695-1GEA 131.17 EUR
APOSOR13695-1G APOSOR13695-5G
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane 99%
2,2,4-Trimethyl-1,4,2-oxazasilinane
Vzorec: C₆H₁₅NOSi
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09263699
Číslo CAS: 10196-49-3
OSN: 2924
ADR: 3+8,III