Tlačiť
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-[3-(Chlorosulphonyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR1362-1G OR1362-250MG
APOSOR1362-1GEA 198.68 EUR
APOSOR1362-1G APOSOR1362-250MG
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride, tech
3-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClN₂O₃S
Mw: 258.681 g/mol
Teplota tavenia: 67…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797486
Číslo CAS: 10185-62-3
OSN: 3261
ADR: 8 II