Tlačiť
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Chlorosulphonyl)-5-phenylthiophene
OR1361-1G OR1361-250MG
APOSOR1361-1GEA 488.68 EUR
APOSOR1361-1G APOSOR1361-250MG
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-Phenylthiophene-2-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₇ClO₂S₂
Mw: 258.744 g/mol
Teplota tavenia: 85…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06797460
Číslo CAS: 97272-02-1
OSN: 3261
ADR: 8 III