Tlačiť
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)methylamine dihydrochloride
OR13424-100MG OR13424-1G OR13424-250MG
APOSOR13424-100MGEA 136.59 EUR
APOSOR13424-100MG APOSOR13424-1G APOSOR13424-250MG
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
1-(Aminomethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline dihydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂·2ClH
Mw: 235.153 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00227022
Číslo CAS: 140845-50-7